4-Anilinopyridine ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAA2087-5GEA
1275
CNY
TCIAA2087-5G
4-Anilinopyridine ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
4-Anilinopyridine
分子式:
C₁₁H₁₀N₂ 分子量: 170,22 g/mol |
MDL编号:
MFCD00457758 CAS号: 22961-45-1 EINECS: 245-352-8 |
产品技术规格
Appearance | White to Orange to Green powder to crystalline |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 175.0 to 179.0 deg-C |