(S)-4-(4-氨基苄基)-1,3-唑烷-2-酮 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
Synonyms:
(4S)-4-[(4-氨基苯基)甲基]-2-恶唑烷酮
TCIAA2095-1GEA
0
CNY
TCIAA2095-1G
TCIAA2095-5G
(S)-4-(4-氨基苄基)-1,3-唑烷-2-酮 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
(S)-4-(4-氨基苄基)-1,3-唑烷-2-酮
分子式:
C₁₀H₁₂N₂O₂ 分子量: 192,22 g/mol |
MDL编号:
MFCD03411476 CAS号: 152305-23-2 |
产品技术规格
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 108.0 to 112.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | -4.0 to -7.0 deg (C=1, MeOH) |