2-金刚烷酮肟 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAA2110-25GEA 0 CNY
TCIAA2110-25G TCIAA2110-5G
2-金刚烷酮肟 ≥98.0% (通过GC)
2-金刚烷酮肟
分子式: C₁₀H₁₅NO
分子量: 165,24 g/mol
MDL编号: MFCD00078273
CAS号: 4500-12-3
EINECS: 224-807-4
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 166.0 to 170.0 deg-C