4-Amino-5-fluoro-2-methoxypyrimidine ≥99.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAA2125-5GEA
0
CNY
TCIAA2125-5G
4-Amino-5-fluoro-2-methoxypyrimidine ≥99.0% (通过滴定分析)
4-Amino-5-fluoro-2-methoxypyrimidine
分子式:
C₅H₆FN₃O 分子量: 143,12 g/mol |
MDL编号:
MFCD09264289 CAS号: 1993-63-1 |
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 99.0 % |
Melting point | 191.0 to 195.0 deg-C |