5-(Aminosulphonyl)-2,3-dimethoxybenzoic acid ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAA2126-25GEA
0
CNY
TCIAA2126-25G
TCIAA2126-5G
5-(Aminosulphonyl)-2,3-dimethoxybenzoic acid ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
5-(Aminosulphonyl)-2,3-dimethoxybenzoic acid
分子式:
C₉H₁₁NO₆S 分子量: 261,25 g/mol |
MDL编号:
MFCD01317561 CAS号: 66644-80-2 EINECS: 266-433-4 |
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 203.0 to 209.0 deg-C |