5-Acetamido-2-nitrobenzoic acid ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAA2156-5GEA
900
CNY
TCIAA2156-5G
5-Acetamido-2-nitrobenzoic acid ≥98.0% (通过滴定分析)
5-Acetamido-2-nitrobenzoic acid
分子式:
C₉H₈N₂O₅ 溶点: 225°C |
MDL编号:
MFCD00035889 CAS号: 4368-83-6 EINECS: 224-461-4 |
产品技术规格
Appearance | Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 95.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |