5-氨基-2-甲氧基苯甲酸 ≥97.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
TCIAA2184-1GEA
0
CNY
TCIAA2184-1G
5-氨基-2-甲氧基苯甲酸 ≥97.0% (通过滴定分析)
5-氨基-2-甲氧基苯甲酸
分子式:
C₈H₉NO₃ 分子量: 167,16 g/mol |
MDL编号:
MFCD09260887 CAS号: 3403-47-2 |
产品技术规格
Appearance | Yellow to Amber to Dark red powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 96.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |
Melting point | 163.0 to 167.0 deg-C |