1-Acenaphthenone ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAA2185-1GEA
0
CNY
TCIAA2185-1G
1-Acenaphthenone ≥98.0% (通过GC)
1-Acenaphthenone
分子式:
C₁₂H₈O 分子量: 168,20 g/mol 沸点: 180°C |
MDL编号:
MFCD00156651 CAS号: 2235-15-6 |
产品技术规格
Appearance | White to Orange to Green powder to crystalline |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 120.0 to 124.0 deg-C |