O-烯丙基-2,2,2-三氯乙酰亚胺酯 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Danger
Synonyms: 2,2,2-三氯亚氨逐乙酸烯丙酯
TCIAA2186-5GEA 900 CNY
TCIAA2186-5G
O-烯丙基-2,2,2-三氯乙酰亚胺酯 ≥98.0% (通过GC)
O-烯丙基-2,2,2-三氯乙酰亚胺酯
分子式: C₅H₆Cl₃NO
分子量: 202,46 g/mol
沸点: 74°C
闪点: 74°C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00190710
CAS号: 51479-73-3
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %