1-(2-Amino-1-naphthyl)isoquinoline ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAA2221-1GEA 0 CNY
TCIAA2221-1G
1-(2-Amino-1-naphthyl)isoquinoline ≥98.0% (通过滴定分析)
1-(2-Amino-1-naphthyl)isoquinoline
分子式: C₁₉H₁₄N₂
分子量: 270,34 g/mol
CAS号: 664302-70-9
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %