5-Chloro-2-(4-chlorophenoxy)aniline ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
TCIAA2225-5GEA 0 CNY
TCIAA2225-5G TCIAA2225-25G
5-Chloro-2-(4-chlorophenoxy)aniline ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
5-Chloro-2-(4-chlorophenoxy)aniline
分子式: C₁₂H₉Cl₂NO
分子量: 254,1100 g/mol
沸点: 234°C
MDL编号: MFCD00027391
CAS号: 121-27-7
EINECS: 204-460-5
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 61.0 to 65.0 deg-C