3-Anilino-1-propanol ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAA2248-5GEA 0 CNY
TCIAA2248-5G TCIAA2248-25G
3-Anilino-1-propanol ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
3-Anilino-1-propanol
分子式: C₉H₁₃NO
分子量: 151,21 g/mol
沸点: 140°C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD15206074
CAS号: 31121-11-6
现在订购
产品技术规格
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %