(1S,3R)-3-Aminocyclohexanecarboxylic acid ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
TCIAA2286-200MGEA
0
CNY
TCIAA2286-200MG
(1S,3R)-3-Aminocyclohexanecarboxylic acid ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
(1S,3R)-3-Aminocyclohexanecarboxylic acid
分子式:
C₇H₁₃NO₂ 分子量: 143,19 g/mol 溶点: 240°C |
MDL编号:
MFCD09753648 CAS号: 81131-40-0 |
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Optical purity (LC) | min. 98.0 ee% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Specific rotation [a]20/D | +3.0 to +6.0 deg (C=1, H2O) |