Allyl(tert-butyl)dimethylsilane ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAA2298-5GEA
0
CNY
TCIAA2298-5G
Allyl(tert-butyl)dimethylsilane ≥97.0% (通过GC)
Allyl(tert-butyl)dimethylsilane
分子式:
C₉H₂₀Si 分子量: 156,34 g/mol 沸点: 152°C |
MDL编号:
MFCD18207712 CAS号: 74472-22-3 UN号: 1993 ADR: 3,III |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |