(1S,2S)-(+)-反式-1-氨基-2-茚醇 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAA2307-5GEA 1600 CNY
TCIAA2307-5G TCIAA2307-1G
(1S,2S)-(+)-反式-1-氨基-2-茚醇 ≥98.0% (通过GC)
(1S,2S)-(+)-反式-1-氨基-2-茚醇
分子式: C₉H₁₁NO
分子量: 149,19 g/mol
MDL编号: MFCD08275383
CAS号: 163061-74-3
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %