N-(5-Amino-2-methylphenyl)-4-(3-pyridyl)-2-pyrimidineamine ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAA2308-1GEA 180 CNY
TCIAA2308-1G TCIAA2308-5G
N-(5-Amino-2-methylphenyl)-4-(3-pyridyl)-2-pyrimidineamine ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
N-(5-Amino-2-methylphenyl)-4-(3-pyridyl)-2-pyrimidineamine
分子式: C₁₆H₁₅N₅
分子量: 277,3200 g/mol
MDL编号: MFCD09028125
CAS号: 152460-10-1
现在订购
产品技术规格
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 143.0 to 147.0 deg-C