3-氨基-5-甲基吡啶 ≥97.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Danger
TCIAA2396-1GEA 715 CNY
TCIAA2396-1G TCIAA2396-5G
3-氨基-5-甲基吡啶 ≥97.0% (通过GC,滴定分析)
3-氨基-5-甲基吡啶
分子式: C6H8N2
沸点: 155°C
MDL编号: MFCD04112508
CAS号: 3430-19-1
UN号: 2811
ADR: 6.1,III
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 63.0 to 67.0 deg-C