3-Amino-9H-pyrido[3,4-b]indole ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
TCIAA2486-1GEA
0
CNY
TCIAA2486-1G
TCIAA2486-100MG
3-Amino-9H-pyrido[3,4-b]indole ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
3-Amino-9H-pyrido[3,4-b]indole
分子式:
C₁₁H₉N₃ 分子量: 183,21 g/mol 溶点: 291°C |
MDL编号:
MFCD00209818 CAS号: 73834-77-2 |
产品技术规格
Appearance | Light yellow to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |