2-溴乙基苯甲酸酯 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAB0065-25MLEA
865
CNY
TCIAB0065-25ML
2-溴乙基苯甲酸酯 ≥98.0% (通过GC)
2-溴乙基苯甲酸酯
分子式:
C₉H₉BrO₂ 分子量: 229,07 g/mol 沸点: 285°C |
MDL编号:
MFCD00059462 CAS号: 939-54-8 |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |