Benzyl butyl ether ≥95.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAB0239-5GEA 410 CNY
TCIAB0239-5G TCIAB0239-25G
Benzyl butyl ether ≥95.0% (通过GC)
Benzyl butyl ether
分子式: C₁₁H₁₆O
沸点: 220°C
闪点: 91°C
MDL编号: MFCD00039954
CAS号: 588-67-0
EINECS: 209-626-0
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %