3,5-Diphenyl-1-(1-naphthyl)formazan ≥97.0% (通过HPLC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAB0281-1GEA 505 CNY
TCIAB0281-1G TCIAB0281-100MG
3,5-Diphenyl-1-(1-naphthyl)formazan ≥97.0% (通过HPLC)
3,5-Diphenyl-1-(1-naphthyl)formazan
分子式: C₂₃H₁₈N₄
分子量: 350,43 g/mol
MDL编号: MFCD00059534
CAS号: 1719-72-8
现在订购
产品技术规格
Appearance Orange to Amber to Dark red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%