3,5-Diphenyl-1-(m-tolyl)formazan ≥98.0% (通过HPLC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAB0283-100MGEA
0
CNY
TCIAB0283-100MG
3,5-Diphenyl-1-(m-tolyl)formazan ≥98.0% (通过HPLC)
3,5-Diphenyl-1-(m-tolyl)formazan
分子式:
C₂₀H₁₈N₄ 分子量: 314,39 g/mol |
MDL编号:
MFCD00059314 CAS号: 71274-65-2 |
产品技术规格
Appearance | Orange to Brown powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Melting point | 154.0 to 158.0 deg-C |