2,3-Diphenyl-5-methyltetrazolium chloride ≥95.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
TCIAB0313-100MGEA
0
CNY
TCIAB0313-100MG
2,3-Diphenyl-5-methyltetrazolium chloride ≥95.0% (通过滴定分析)
2,3-Diphenyl-5-methyltetrazolium chloride
分子式:
C₁₄H₁₃ClN₄ |
MDL编号:
MFCD00060025 CAS号: 6275-01-0 |
产品技术规格
Purity (HPLC) | min. 94.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 95.0 % |