2,3-Diphenyl-5-(2-thienyl)tetrazolium chloride ≥97.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
TCIAB0325-100MGEA
0
CNY
TCIAB0325-100MG
TCIAB0325-1G
2,3-Diphenyl-5-(2-thienyl)tetrazolium chloride ≥97.0% (通过HPLC,滴定分析)
2,3-Diphenyl-5-(2-thienyl)tetrazolium chloride
分子式:
C₁₇H₁₃ClN₄S 分子量: 340,83 g/mol |
MDL编号:
MFCD00060088 CAS号: 38800-20-3 |
产品技术规格
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 97.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 97.0 % |