1,5-Diphenyl-3-(2-thienyl)formazan ≥96.0% (通过HPLC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAB0326-100MGEA 0 CNY
TCIAB0326-100MG
1,5-Diphenyl-3-(2-thienyl)formazan ≥96.0% (通过HPLC)
1,5-Diphenyl-3-(2-thienyl)formazan
分子式: C₁₇H₁₄N₄S
分子量: 306,39 g/mol
MDL编号: MFCD00059744
CAS号: 135984-01-9
现在订购
产品技术规格
Appearance Black powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 17.00 to 19.00 %
Lambda max. 515.0 to 525.0 nm (CH3CN)
Molar extinction coefficient min. 13000 (CH3CN, 515.0 to 525.0 nm)