2-苄氧基乙醇 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
|
Danger
|
Synonyms:
乙二醇单苄醚
TCIAB0426-250MLEA
0
CNY
TCIAB0426-250ML
TCIAB0426-25ML
2-苄氧基乙醇 ≥98.0% (通过GC)
2-苄氧基乙醇
分子式:
C₉H₁₂O₂ 分子量: 152,19 g/mol 沸点: 256°C 闪点: 130°C |
MDL编号:
MFCD00002868 CAS号: 622-08-2 EINECS: 210-719-3 |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |