盐酸小檗碱 ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Synonyms: 黄连素
TCIAB0450-25GEA 500 CNY
TCIAB0450-25G TCIAB0450-5G
盐酸小檗碱 ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
盐酸小檗碱
分子式: C₂₀H₁₈ClNO₄
分子量: 371,82 g/mol
MDL编号: MFCD00011939
CAS号: 141433-60-5
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Solubility in hot Water almost transparency
Water 8.0 to 12.0 %