2-溴辛酸 ≥97.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
|
Danger
|
Synonyms:
2-Bromocaprylic acid
TCIAB0627-25GEA
0
CNY
TCIAB0627-25G
2-溴辛酸 ≥97.0% (通过GC,滴定分析)
2-溴辛酸
分子式:
C₈H₁₅BrO₂ 分子量: 223,11 g/mol 沸点: 164°C |
MDL编号:
MFCD00004219 CAS号: 2623-82-7 EINECS: 220-079-7 UN号: 3265 ADR: 8,II |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |