3,3'-Dichloro-N,N'-bis(4-methoxybenzylidene)benzidine ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAB0878-25GEA 1225 CNY
TCIAB0878-25G
3,3'-Dichloro-N,N'-bis(4-methoxybenzylidene)benzidine ≥98.0% (通过滴定分析)
3,3'-Dichloro-N,N'-bis(4-methoxybenzylidene)benzidine
分子式: C₂₈H₂₂Cl₂N₂O₂
分子量: 489,40 g/mol
MDL编号: MFCD00059294
CAS号: 3540-78-1
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Chloroform almost transparency