2-(Butylthio)ethanol ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAB0917-5MLEA
0
CNY
TCIAB0917-5ML
2-(Butylthio)ethanol ≥98.0% (通过GC)
2-(Butylthio)ethanol
分子式:
C₆H₁₄OS 分子量: 134,24 g/mol 沸点: 217°C |
MDL编号:
MFCD00014042 CAS号: 5331-37-3 EINECS: 226-229-8 |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |