1-Bromo-2-butanol ≥70% (通过GC) (contains ca. 30% 2-Bromo-1-butanol)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAB0932-25GEA
0
CNY
TCIAB0932-25G
1-Bromo-2-butanol ≥70% (通过GC) (contains ca. 30% 2-Bromo-1-butanol)
1-Bromo-2-butanol
分子式:
C₄H₉BrO 分子量: 153,02 g/mol |
MDL编号:
MFCD00059883 CAS号: 2482-57-7 UN号: 1993 ADR: 3,III |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 70.0 % |