2-Isopropoxyethyl benzoate ≥95.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAB0972-5MLEA
0
CNY
TCIAB0972-5ML
2-Isopropoxyethyl benzoate ≥95.0% (通过GC)
2-Isopropoxyethyl benzoate
分子式:
C₁₂H₁₆O₃ 分子量: 208,26 g/mol |
MDL编号:
MFCD00059357 CAS号: 95241-36-4 |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |