4-Benzoyl-3-methyl-1-phenyl-5-pyrazolone ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
TCIAB0976-25GEA
0
CNY
TCIAB0976-25G
TCIAB0976-5G
4-Benzoyl-3-methyl-1-phenyl-5-pyrazolone ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
4-Benzoyl-3-methyl-1-phenyl-5-pyrazolone
分子式:
C₁₇H₁₄N₂O₂ 分子量: 278,31 g/mol |
MDL编号:
MFCD00003136 CAS号: 4551-69-3 EINECS: 224-918-8 |
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 116.0 to 120.0 deg-C |