2,3-Bis(3-fluorophenyl)-5-phenyltetrazolium chloride ≥98.0% (通过HPLC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAB1054-100MGEA
0
CNY
TCIAB1054-100MG
2,3-Bis(3-fluorophenyl)-5-phenyltetrazolium chloride ≥98.0% (通过HPLC)
2,3-Bis(3-fluorophenyl)-5-phenyltetrazolium chloride
分子式:
C₁₉H₁₃ClF₂N₄ 分子量: 370,79 g/mol |
MDL编号:
MFCD00059998 CAS号: 240800-46-8 |
产品技术规格
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |