S-Boc-2-巯基-4,6-二甲基嘧啶 ≥98.0% (通过滴定分析) BOC agent for peptides synthesis
供应商: TCI EUROPE
Synonyms:
O-叔丁基-S-(4,6-二甲基-2-嘧啶)硫代碳酸酯
, Boc-S
TCIAB1089-25GEA
0
CNY
TCIAB1089-25G
TCIAB1089-5G
S-Boc-2-巯基-4,6-二甲基嘧啶 ≥98.0% (通过滴定分析) BOC agent for peptides synthesis
S-Boc-2-巯基-4,6-二甲基嘧啶
分子式:
C₁₁H₁₆N₂O₂S 分子量: 240,32 g/mol 存储条件: Refrigerator |
MDL编号:
MFCD00006080 CAS号: 41840-28-2 EINECS: 255-562-1 |
产品技术规格
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 50.0 to 54.0 deg-C |