4-n-Octyloxyphenyl-4-butylbenzoate ≥98.0% (通过GC) liquid crystal
供应商: TCI EUROPE
TCIAB1092-1GEA
0
CNY
TCIAB1092-1G
4-n-Octyloxyphenyl-4-butylbenzoate ≥98.0% (通过GC) liquid crystal
4-n-Octyloxyphenyl-4-butylbenzoate
分子式:
C₂₅H₃₄O₃ 分子量: 382,54 g/mol |
MDL编号:
MFCD00060084 CAS号: 42815-59-8 |
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |