Bansyl chloride 10% 在己烷中
供应商: TCI EUROPE
|
Danger
|
TCIAB1122-5MLEA
0
CNY
TCIAB1122-5ML
TCIAB1122-1ML
Bansyl chloride 10% 在己烷中
Bansyl chloride
分子式:
C₁₈H₂₄ClNO₂S 分子量: 353,91 g/mol |
MDL编号:
MFCD00059134 CAS号: 43040-76-2 UN号: 2924 ADR: 3,II |
产品技术规格
Appearance | Light yellow to Yellow clear liquid |
Concentration (Argentmetric Titration) | 10.0 to 12.0 w/w% |