1,3-苯并二硫代吡咯四氟化硼盐 ≥96.0% (通过滴定分析) hydroxyl protecting agent
供应商: TCI EUROPE
|
Danger
|
Synonyms:
BDTF
TCIAB1151-5GEA
0
CNY
TCIAB1151-5G
1,3-苯并二硫代吡咯四氟化硼盐 ≥96.0% (通过滴定分析) hydroxyl protecting agent
1,3-苯并二硫代吡咯四氟化硼盐
分子式:
C₇H₅BF₄S₂ 分子量: 240,04 g/mol |
MDL编号:
MFCD00070613 CAS号: 57842-27-0 UN号: 1759 ADR: 8,III |
产品技术规格
Appearance | Orange to Brown to Dark purple powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | min. 96.0 % |