2-Butyl-3-methylpyrazine ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAB1173-1MLEA
1350
CNY
TCIAB1173-1ML
2-Butyl-3-methylpyrazine ≥98.0% (通过GC)
2-Butyl-3-methylpyrazine
分子式:
C₉H₁₄N₂ 分子量: 150,23 g/mol 沸点: 84°C |
MDL编号:
MFCD00038031 CAS号: 15987-00-5 EINECS: 240-126-5 |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Brown clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |