1,1-Bis(morpholino)ethylene ≥97.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
TCIAB1180-10GEA 2175 CNY
TCIAB1180-10G
1,1-Bis(morpholino)ethylene ≥97.0% (通过GC,滴定分析)
1,1-Bis(morpholino)ethylene
分子式: C₁₀H₁₈N₂O₂
MDL编号: MFCD00059775
CAS号: 14212-87-4
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %