7-Bromo-5-chloro-8-hydroxyquinoline ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAB1190-5GEA 0 CNY
TCIAB1190-5G TCIAB1190-1G
7-Bromo-5-chloro-8-hydroxyquinoline ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
7-Bromo-5-chloro-8-hydroxyquinoline
分子式: C₉H₅BrClNO
分子量: 258,50 g/mol
MDL编号: MFCD00044601
CAS号: 7640-33-7
EINECS: 231-574-2
现在订购
产品技术规格
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 179.0 to 182.0 deg-C
Solubility in hot Acetic acid almost transparency