4,9-二噁-1,12-十二烷二胺 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
|
Danger
|
Synonyms:
4,9-二氧杂十二烷二胺
, 1,4-双(3-氨基丙氧基)丁烷
TCIAB1201-25MLEA
0
CNY
TCIAB1201-25ML
TCIAB1201-500ML
4,9-二噁-1,12-十二烷二胺 ≥98.0% (通过GC)
4,9-二噁-1,12-十二烷二胺
分子式:
C₁₀H₂₄N₂O₂ 分子量: 204,31 g/mol 沸点: 136°C 闪点: 159°C |
MDL编号:
MFCD00009802 CAS号: 7300-34-7 EINECS: 230-745-9 UN号: 2735 ADR: 8,II |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |