2-Dimethylaminoethyl benzoate ≥96.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAB1266-25GEA
0
CNY
TCIAB1266-25G
2-Dimethylaminoethyl benzoate ≥96.0% (通过GC,滴定分析)
2-Dimethylaminoethyl benzoate
分子式:
C₁₁H₁₅NO₂ 分子量: 193,25 g/mol 沸点: 159°C |
MDL编号:
MFCD00051067 CAS号: 2208-05-1 EINECS: 218-630-1 |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Red to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 96.0 % |