4,4'-Biphenyldicarbonyl chloride ≥97.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Danger
TCIAB1308-10GEA 0 CNY
TCIAB1308-10G
4,4'-Biphenyldicarbonyl chloride ≥97.0% (通过GC,滴定分析)
4,4'-Biphenyldicarbonyl chloride
分子式: C₁₄H₈Cl₂O₂
分子量: 279,12 g/mol
MDL编号: MFCD00058934
CAS号: 2351-37-3
EINECS: 219-085-2
UN号: 3261
ADR: 8,II
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Orange to Green powder to crystaline
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
Melting point 186.0 to 190.0 deg-C
Solubility in hot Toluene very faint turbidity