2,3-Bis(4-methoxyphenyl)-5-(4-cyanophenyl)tetrazolium chloride ≥90.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAB1311-100MGEA 505 CNY
TCIAB1311-100MG
2,3-Bis(4-methoxyphenyl)-5-(4-cyanophenyl)tetrazolium chloride ≥90.0% (通过滴定分析)
2,3-Bis(4-methoxyphenyl)-5-(4-cyanophenyl)tetrazolium chloride
分子式: C₂₂H₁₈ClN₅O₂
MDL编号: MFCD00060131
CAS号: 151390-91-9
现在订购
产品技术规格
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 90.0 %