[1,3-双(二苯基膦)丙烷]二氯化镍(II) ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Danger
Synonyms: (1,3-dppp)NiCl21,3-双(二苯基膦)丙烷氯化镍(II)
TCIAB1313-25GEA 900 CNY
TCIAB1313-25G TCIAB1313-5G
[1,3-双(二苯基膦)丙烷]二氯化镍(II) ≥98.0% (通过滴定分析)
[1,3-双(二苯基膦)丙烷]二氯化镍(II)
分子式: C₂₇H₂₆Cl₂NiP₂
分子量: 542,042 g/mol
MDL编号: MFCD00015318
CAS号: 15629-92-2
现在订购
产品技术规格
Appearance Orange to Brown to Dark red powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %