Benzofuroxan ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAB1316-500GEA 0 CNY
TCIAB1316-500G TCIAB1316-25G
Benzofuroxan ≥98.0% (通过GC)
Benzofuroxan
分子式: C₆H₄N₂O₂
分子量: 136,11 g/mol
MDL编号: MFCD00005807
CAS号: 480-96-6
EINECS: 207-559-1
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 67.0 to 70.0 deg-C