1-Benzyl-3-acetamidopyrrolidine ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAB1355-25GEA 0 CNY
TCIAB1355-5G TCIAB1355-25G
1-Benzyl-3-acetamidopyrrolidine ≥98.0% (通过滴定分析)
1-Benzyl-3-acetamidopyrrolidine
分子式: C₁₃H₁₈N₂O
分子量: 218,30 g/mol
MDL编号: MFCD00059037
CAS号: 28506-01-6
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 89.0 to 92.0 deg-C