6-Bromo-2,3-dicyanonaphthalene ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
|
Danger
|
TCIAB1390-1GEA
0
CNY
TCIAB1390-1G
6-Bromo-2,3-dicyanonaphthalene ≥98.0% (通过GC)
6-Bromo-2,3-dicyanonaphthalene
分子式:
C₁₂H₅BrN₂ 分子量: 257,09 g/mol |
MDL编号:
MFCD00130113 CAS号: 70484-02-5 UN号: 3439 ADR: 6.1,III |
产品技术规格
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 250.0 to 254.0 deg-C |