2-Benzyl-1,3-dioxolane ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAB1404-25MLEA
0
CNY
TCIAB1404-25ML
2-Benzyl-1,3-dioxolane ≥98.0% (通过GC)
2-Benzyl-1,3-dioxolane
分子式:
C₁₀H₁₂O₂ 分子量: 164,20 g/mol 沸点: 120°C 闪点: 108°C |
MDL编号:
MFCD00003215 CAS号: 101-49-5 EINECS: 202-946-1 |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |